주요 문서
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetate
≥97%, FG
동의어(들):
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
FEMA Number:
2690
EC Number:
유럽평의회 번호:
577
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.758
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; waxy; fruity
SMILES string
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)