W310212
Isovaleric acid
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
vapor pressure
0.38 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
autoignition temp.
824 °F
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
cheese; fatty; acidic; sour
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter