주요 문서
W303704
Sigma-Aldrich
Styrax
FG
동의어(들):
Gum storax, Styrax
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W303704-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩364,791
5 KG
₩1,605,121
10 KG
₩2,482,081
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W303704-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩364,791
5 KG
₩1,605,121
10 KG
₩2,482,081
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3037
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
Liquidambar spp.
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
기원
Honduras origin
refractive index
n20/D 1.59 (lit.)
density
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsamic
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 15 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)