주요 문서
W306908
Sigma-Aldrich
Tolu balsam
blend, FG
동의어(들):
Balsam tolu, Myroxylon toluiferum l
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W306908-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩178,234
5 KG
₩762,062
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W306908-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩178,234
5 KG
₩762,062
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3069
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic (mixture of 79% natural and 21% nature identical components)
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
포함
Shellac as additive
mp
55-60 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tolubalsam has a sweet, cinnamon-like, tenacious odor. It is used in the perfume and soap industries as a fixative to prolong scents. It is also used as an ingredient in confectionary products, cosmetics, and as an additive to tobacco [1].
애플리케이션
Tolubalsam is used as a fixative in perfumery and soapmaking. (3)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Constituents of commercial Tolu balsam
Wahlberg I, et al,
Acta Chemica Scandinavica, 25(9), 3285-3295 (1971)
[Proposal for the Pharmacopeia: tolu balsam fluid extract].
M Carlassare
Bollettino chimico farmaceutico, 119(12), 731-737 (1980-12-01)
[The substitution of a syrup of tolu balsam with a therapeutically equivalent preparation].
E Gafiţanu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 95(3-4), 345-346 (1991-07-01)
Ketaki Bhate et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 21(6), 317-320 (2010-12-15)
many topical products are used in the genital region. Allergic contact dermatitis (ACD) may develop from product use or due to treatment of an underlying dermatosis. our goal was to identify the frequency of ACD and identify top allergens in