생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; sweet
SMILES string
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
84.2 °F
Flash Point (°C)
29 °C