주요 문서
552852
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
97%
동의어(들):
6-Methyl-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩192,038
₩192,038
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩192,038
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩192,038
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)