주요 문서
W232300
Sigma-Aldrich
Clove bud oil
natural, FCC, FG
동의어(들):
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W232300-SAMPLE-K
₩77,648
1 KG
₩208,380
₩77,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W232300-SAMPLE-K
₩77,648
1 KG
₩208,380
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2323
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩77,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
광학 활성
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
기원
Indonesia origin
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
clove; woody; spicy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)