주요 문서
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
동의어(들):
Salvia Sclarea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2321
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 182.60
광학 활성
[α]20/D −10.5°, neat
기원
USA origin
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
생화학적/생리학적 작용
Taste at 20 ppm
제조 메모
Extraction method: steam distillation
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)