주요 문서
W230405
Sigma-Aldrich
Citral diethyl acetal
≥93%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
FEMA Number:
2304
EC Number:
유럽평의회 번호:
38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.004
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥93%
포함 가능
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; lemon; citrus; waxy
SMILES string
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
InChI key
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)