주요 문서
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
1721871
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 200 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
98 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)