주요 문서
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2133
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
gum benzoin, Siam
Quality Level
Grade
Kosher
natural
기원
France origin
mp
60-70 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam
제조 메모
Extraction method: solvent extraction and distillation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)