주요 문서
697958
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩63,742
₩63,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩63,742
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩63,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.460
density
0.912 g/mL at 25 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.1 °F
Flash Point (°C)
51.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)