주요 문서
W213000
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%, FG
동의어(들):
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
FEMA Number:
2130
EC Number:
유럽평의회 번호:
2226
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.032
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
bitter; woody; sweet
SMILES string
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI key
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The product is an isomeric mixture of benzaldehyde propylene glycol acetal (Benzaldehyde PG acetal). It can be prepared from benzaldehyde and propylene glycol, via condensation reaction. Specific gravity of benzaldehyde PG acetal is 1.068 – 1.073 at 20°C.[1] It has been identified as one of the volatile compound present in the artificial caramel and chocolate samples by non-equilibrated solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Burdock GA.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 135-135 (2004)
Headspace solid-phase microextraction analysis of artificial flavors.
Coleman WM and Dube MF.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2645-2654 (2005)