주요 문서
TEM-LC200-AU-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 200 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-LC200-AU-150은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
box of 25
구멍 크기
150 μm , Average
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 200 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)