주요 문서
SYNV121000
Synthware volume vacuum trap
1000 mL, joint: ST/NS 45/50
동의어(들):
Synthware V121000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩259,739
₩259,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩259,739
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩259,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS45/50
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware V121000
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)