주요 문서
SYNS221530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, Plug Size: 15.2/30
동의어(들):
Synthware S221530, 3-way stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩91,756
₩91,756
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩91,756
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩91,756
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S221530
보어 크기
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
replacement stopcock plugs
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)