클론
Pab1620, monoclonal
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in IP (Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in dorsal skin samples from animal trunks (Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.) and in certain human cancer tissues (Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p53 in mouse brain tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse brain tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable