주요 문서
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
동의어(들):
Synthware S161530, T shape stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩150,931
₩150,931
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩150,931
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩150,931
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S161530
보어 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)