주요 문서
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
동의어(들):
Synthware S191125
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩98,252
₩98,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩98,252
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩98,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S191125
보어 크기
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)