주요 문서
SYNF484258
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
동의어(들):
Synthware F484258, Straus flask, receiver flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩181,685
₩181,685
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩181,685
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩181,685
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F484258
용량
250 mL
250 mL
밸브 크기
0-8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)