주요 문서
SYNM541044
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
stopcock bore 4 mm, Ports: 4, Hose Connections: right
동의어(들):
Synthware M541044, vacuum manifold, gas manifold
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩704,512
₩704,512
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩704,512
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩704,512
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
M541044
스톱콕(stopcock) 보어
4 mm
일반 설명
Synthware glass manifold features a 14/20 outer joint at the center to accommodate a rubber septum for keeping syringes in an inert environment, reducing the number used. The main tube has a 22 mm O.D. with right hose connections (10 mm). The delivery ports have 8 mm hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)