주요 문서
SYNM411003
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,031,443
₩1,031,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,031,443
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩1,031,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
number of ports 3
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M411003
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mm stopcocks is 75 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)