주요 문서
SYNH121410
Synthware Hickman still head with side port, cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware H121410, Hickman Distillation head
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩93,076
₩93,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩93,076
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩93,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/10
제조업체/상표
H121410
일반 설명
Synthware Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring, and one PTFE-faced silicone rubber septum. The side port includes a cap and an 8 mm PTFE-lined septum for syringe injection or sample retrieval.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)