주요 문서
Z278351
ACE Micro/Mini-Lab® Hickman-Hinkle stillhead
joint: ST/NS 14/10 top and bottom, head size 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩164,126
₩164,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩164,126
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩164,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/10 top and bottom
제조업체/상표
Ace Glass 959962
두부 크기
10 mL
일반 설명
For conducting simple and fractional distillations. Has threaded side port with septum and cap for syringe access to well contents and an elongated section below well to accommodate the PTFE spinning band. 10 mL still has 14/10 threaded outer joint at top and 14/10 inner joint at bottom. Top outer joint supplied with cap, septum, and O-ring.
법적 정보
Micro/Mini-Lab is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)