주요 문서
SYNH101410
Synthware Hickman still head with cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware H101410, Hickman Distillation head
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩83,839
₩83,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩83,839
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩83,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/10
제조업체/상표
H101410
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE - faced silicone rubber septum. Replacement accessories available.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)