주요 문서
SYNF144250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F144250, round bottom flask with side arm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩121,191
₩121,191
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩121,191
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩121,191
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F144250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)