주요 문서
Z276669
Sigma-Aldrich
UV quartz cuvette
Standard rectangular, chamber volume 3.5 mL, PTFE stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩445,890
₩445,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩445,890
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
NB.44
₩445,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE stopper
quartz
제조업체/상표
Starna 21/Q/10/UM
파라미터
170-2,700 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
3.5 mL
경로길이
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
애플리케이션
  • Enhanced detection and differentiation of THC isomers: A study developed an enhanced liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) method for distinguishing 8- and 9-tetrahydrocannabinol isomers in blood and urine, utilizing synthetic analogs like (-)-11-nor-9-Carboxy-delta8-THC for accurate forensic toxicology and cannabinoid profiling (Reber et al., 2022).
법적 정보
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. ¿Las celdas de cuarzo son de boca ancha o con orificio circular?
    1 답변
    1. This product has a circular hole with a PTFE stopper. This is a product of StarnaCells. See the supplier drawing and specifications below.