주요 문서
SYNC264225
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware C264225, coil-type condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩362,863
₩362,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩362,863
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩362,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C264225
호스 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)