SYNF43243L
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F43243L, 3-neck round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩387,426
₩387,426
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩387,426
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩387,426
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
추천 제품
material
clear
조인트
side joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F43243L
보틀(bottle) 용량
3000 mL
일반 설명
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
애플리케이션
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.