주요 문서
SYNC314175
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
동의어(들):
Synthware C314175, coil-type condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩441,119
₩441,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩441,119
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩441,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C314175
전체 높이
350 mm
코일 길이
175 mm
호스 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)