주요 문서
SYNC104150
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 150 mm
동의어(들):
Synthware C104150, distilling column, fractional column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩123,221
₩123,221
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩123,221
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩123,221
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C104150
길이
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)