주요 문서
SYNC161100
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
동의어(들):
Synthware 161100, glass distilling column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩339,010
₩339,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩339,010
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩339,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C161100
자켓 높이
130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)