주요 문서
SYNA701420
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A701420, flow control adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩104,951
₩104,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩104,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩104,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
male joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A701420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)