주요 문서
SYNA201024
Synthware reducing adapter
female joint: ST/NS 10/30, male joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A201024, glass reducing adapter, connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩52,780
₩52,780
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩52,780
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩52,780
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
조인트
female joint: ST/NS10/30
male joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A201024
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (10/30).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)