문서
Z174521
Sigma-Aldrich
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
관련 카테고리
일반 설명
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC