문서
SYNA202445
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
동의어(들):
Synthware A202445, glass reducing adapter, connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A202445
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.