주요 문서
SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SSD106K
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩55,622
₩55,622
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩55,622
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩55,622
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
제조업체/상표
SSD106K
SciLabware
보어(bore)
6.0 mm , key
스톱콕 직경
14.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)