주요 문서
SLWSSD102
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 1.5 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SSD102
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩82,012
₩82,012
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩82,012
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩82,012
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
material
glass key
제조업체/상표
SSD102
SciLabware
보어(bore)
1.5 mm , key
사이드암 O.D. × 두께
8 mm × 1.5 mm
스톱콕 직경
12.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
특징 및 장점
  • Comply with DIN 12541
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Glass stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • Glass keys are fully interchangeable
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540 i.e. 0.1mbar l/s-1
  • All side-arms are 100mm in length
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)