주요 문서
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3215/12P
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩148,190
₩148,190
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩148,190
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩148,190
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
material
polyethylene base
polyethylene stopper
조인트
joint stopper29/32
특징
graduations 2.0 mL
detachable foot
제조업체/상표
3215/12P
SciLabware
높이
320 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)