주요 문서
Z324477
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩49,634
₩49,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩49,634
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩49,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 1 mL
제조업체/상표
BRAND
높이
260 mm
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinders tall form. Class A, conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR32738 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)