주요 문서
Z324396
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
동의어(들):
Laboratory measuring cylinder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩125,860
₩125,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩125,860
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩125,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 10 mL
제조업체/상표
BRAND 32162
부피 측정 범위
1000 mL
높이
465 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR32162 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)