주요 문서
QBD11388
Sigma-Aldrich
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩1,935,199
100 MG
₩3,780,977
₩1,935,199
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩1,935,199
100 MG
₩3,780,977
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C201H390N5O86P
Molecular Weight:
4284.20
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
₩1,935,199
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
작용기
phospholipid
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
Mal-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a maleimide which can react with a free thiol.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)