주요 문서
QBD11171
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®23-Maleimide
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩2,366,574
₩2,366,574
예상 입고일2025년 7월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩2,366,574
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C75H133F6N7O37
Molecular Weight:
1838.87
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩2,366,574
예상 입고일2025년 7월 09일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₃-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)