주요 문서
QBD11160
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®4-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩208,177
₩208,177
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩208,177
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H51F10N5O17
Molecular Weight:
1027.81
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩208,177
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.OC(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)=O
InChI key
NRFOZOSDWUJQDP-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₄-TFP ester contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)