주요 문서
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
동의어(들):
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩346,521
₩346,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩346,521
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)6H
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩346,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
mPEG6-OH,
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)