주요 문서
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩271,411
1000 MG
₩2,203,159
₩271,411
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩271,411
1000 MG
₩2,203,159
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H59NO17
Molecular Weight:
729.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
₩271,411
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
InChI key
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
m-dPEG®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)