주요 문서
QBD10954
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-NHS ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩536,732
1000 MG
₩1,077,626
₩536,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩536,732
1000 MG
₩1,077,626
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H64N2O21
CAS Number:
Molecular Weight:
884.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩536,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
InChI key
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bis-dPEG®13-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (50.1 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)