주요 문서
QBD11006
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H65F4NO16
Molecular Weight:
988.02
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C48H65F4NO16/c49-42-35-43(50)46(52)47(45(42)51)69-44(54)9-11-56-13-15-58-17-19-60-21-23-62-25-27-64-29-31-66-33-34-67-32-30-65-28-26-63-24-22-61-20-18-59-16-14-57-12-10-53-48(55)68-36-41-39-7-3-1-5-37(39)38-6-2-4-8-40(38)41/h1-8,35,41H,9-34,36H2,(H,53,
InChI key
JAWIMZZYTHYMAT-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®12-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)