주요 문서
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C72H113F4NO28
Molecular Weight:
1516.65
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
InChI key
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)