문서
PH002305
Sigma-Aldrich
{4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}(phenyl)methanone
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H23NO2
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2
InChI
1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3